Learn More
Sulfamate de nickel(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
48.50€ - 625.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13770-89-3 |
---|---|
Formule moléculaire | H4N2NiO6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.85 |
Numéro MDL | MFCD00137261 |
Clé InChI | KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci |
CID PubChem | 83720 |
SMILES | [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089020.18 |
50 g |
48.50€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089020.30 |
250 g |
192.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089020.A1 |
1 kg |
625.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13770-89-3 | |
250.85 | |
KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L | |
83720 |
H4N2NiO6S2 | |
MFCD00137261 | |
nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci | |
[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O |
Spécification
Nickel(II) sulfamate hydrate | |
Bleu | |
H4N2NiO6S2 | |
nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci | |
KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L | |
Nickel(2+) ; disulfamate | |
83720 | |
Odorless |
13770-89-3 | |
Crystals | |
MFCD00137261 | |
Soluble in water. | |
[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O | |
250.85 | |
250.86 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-396-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QR9275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only