Learn More
Oxyde de nickel(II), vert, Ni 78,5 %, Thermo Scientific Chemicals
104.52€ - 325.62€
Identifiants chimiques
CAS 1313-99-1
Formule moléculaire NiO
Poids moléculaire (g/mol) 74.69
Numéro MDL MFCD00011145
Clé InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
CID PubChem 14805
Nom IUPAC oxonickel
SMILES O=[Ni]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15402157
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045094.30
250 g
104.52€
250g
15412157
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045094.A1
1 kg
325.62€
1kg
Beschreibung
Beschreibung
Nickel(II) oxide is used in the preparation of nickel alloys including nickel steel alloys, manufacture of glass and porcelain paints. Further nickel oxide is the main component in nickel-iron battery (Edison battery), nickel-cadmium rechargeable battery, and also used in ceramic industry for making frits and porcelain glazes. It also acts as a hydrogenation catalyst. NiO/CNTs (nickel oxide/carbon nanotubes) could be a potential cathode catalyst for oxygen reduction reaction (ORR) in microbial fuel cells (MFCs). It is blended with other high purity oxides and used in a variety of semiconductor applications such as thermistors and varistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1313-99-1
74.69
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
14805
O=[Ni]
NiO
MFCD00011145
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
oxonickel
Spezifikation
Nickel(II) oxide
1313-99-1
Poudre
NiO
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
oxonickel
14805
Odorless
1984°C
Vert
Ni 78.5%
MFCD00011145
Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
O=[Ni]
74.69
74.71
6.67
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 215-215-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QR8400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Produktidentifikator
  • Nickel(II) oxide, green
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Sicherheitshinweis
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel oxide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt