Learn More
Oxyde de nickel(II), 97 %, réactif, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10126763
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1313-99-1
Formule moléculaire NiO
Poids moléculaire (g/mol) 74.69
Numéro MDL MFCD00011145
Clé InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
CID PubChem 14805
Nom IUPAC oxonickel
SMILES O=[Ni]
Specifications
Nom chimique ou matériau Nickel(II) oxide
Point de fusion 1960°C
Note relative au nom 97%
Couleur Vert
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Complexometry)
Formule linéaire NiO
Merck Index 15, 6597
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide
Poids de la formule 74.7
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 6.67
Densité 6.6700g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) oxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.