Learn More
Hexahydrate de nitrate de nickel(II), purum p.a., ≥ 97,0 % (KT), Honeywell™
Code produit. 15616890 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
1 kg, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a., cristallisé, ≥ 97,0 %
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-00-7
Formule moléculaire H12N2NiO12
Poids moléculaire (g/mol) 290.79
Numéro MDL MFCD00149805
Clé InChI AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
CID PubChem 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) nitrate hexahydrate
Point de fusion 56.7°C
Couleur Bleu/vert
pH 4.0 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire Ni(NO3)2 · 6H2O
Numéro UN UN2725
Informations sur la solubilité 2.385g/L at 20°C
Nom IUPAC nickel(2+) ; dinitrate ; hexahydraté
Poids de la formule 290.79g/mol
Pourcentage de pureté ≥97.0% (KT)
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.05g/mL at 25°C
Nom du produit
Hexahydrate de nitrate de nickel(II), purum p.a., ≥ 97,0 % (KT), Honeywell™ >