Learn More
Nitrate de nickel(II) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.52€ - 396.98€
Identifiants chimiques
CAS 13478-00-7
Formule moléculaire H12N2NiO12
Poids moléculaire (g/mol) 290.79
Numéro MDL MFCD00149805
Clé InChI AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
CID PubChem 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11408740
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15540.22
100 g
24.52€
100g
11418740
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15540.36
500 g
56.18€
500g
11482967
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15540.0B
1000 g
101.51€
1000g
11492967
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15540.0I
5000 g
396.98€
5000g
11428740
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15540.A4
2.5 kg
223.11€
2.50kg
Description
Description
Nickel(II) nitrate is used as a precursor in the manufacturing of other nickel salts and supported nickel catalysts. It finds use as a catalyst in organic synthesis. Further it is used in electroplating and as a mordent in textile dyeing. It is a precursor for preparing nickel sulfide-reduced graphene oxide (RGO) composite powders with high initial capacities and good cycling performance. It can be employed in the preparation of nickel and nickel oxide nanocrystals impregnated O-MWCNTs (oxygen-functionalized multi-walled carbon nanotubes) with potential applications in semiconductor industries. It finds use in improving cycling stability ad rate capability of Li2MnO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de nickel(II) est utilisé comme précurseur dans la fabrication d’autres sels de nickel et de catalyseurs de nickel pris en charge. Il trouve son utilisation comme catalyseur dans la synthèse organique. De plus, il est utilisé dans la galvanoplastie et comme mordant dans la teinture textile. C’est un précurseur pour la préparation de poudres composites d’oxyde de graphène réduit au sulfure de nickel (RGO) avec des capacités initiales élevées et un bon rendement de cycle. Il peut être utilisé dans la préparation de nanocristaux d’oxyde de nickel et de nickel imprégnés d’O-MWCNT (nanotubes de carbone à parois multiples fonctionnalisés à l’oxygène) avec des applications potentielles dans les semi-conducteurs. Il trouve son utilisation pour améliorer la stabilité du cycle et la capacité de débit du Li2MnO3.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
En tant qu’oxydant, il est incompatible avec les agents réducteurs.
Spécification
Identifiants chimiques
13478-00-7
290.79
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
61630
H12N2NiO12
MFCD00149805
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
137°C
56.7°C
H12N2NiO12
MFCD00149805
14,6513
Very soluble in water. Soluble in ethanol.
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
290.79
290.80 (182.70 Anhydrous)
Odorless
2.05
Nickel(II) nitrate hexahydrate
13478-00-7
Ni(NO3)2·6H2O
UN2725
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
nickel(2+) ; dinitrate ; hexahydraté
61630
98%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H334-H350-H360-H372-H341-H318-H302-H332-H315-H317
May intensify fire; oxidizer.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H315-H317-H318-H334-H335-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATE DE NICKEL
missing translation for 'einecsNumber' : 236-068-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QR7300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel(II) nitrate hexahydrate