Learn More
Hexahydrate de chlorure de nickel(II), puriss. p.a., ≥ 98 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15623460
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Puriss. p.a., ≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Numéro MDL MFCD00149809
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Point de fusion 80°C
Quantité 1 kg
Formule linéaire NiCl2 · 6H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 237.69g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly
Densité 3.550g/cm3