Learn More
Chlorure de nickel(II), anhydre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325747
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Nickel(II) chloride is used in electroplating, electroforming ,electroless plating, tea and coffee plantation, dye mordant. It is also used in semiconducting metal-containing polymer synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7718-54-9
Formule moléculaire Cl2Ni
Poids moléculaire (g/mol) 129.593
Numéro MDL MFCD00011142
Clé InChI QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24385
ChEBI CHEBI:34887
Nom IUPAC dichloronickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel (II) chloride
Point de fusion 1,001°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire NiCl2
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,6505
Informations sur la solubilité It is soluble in water,ethylene glycol,ethanol, ammonium hydroxide. It is insoluble in ammonia, nitric acid.
Poids de la formule 129.6
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.55 g/mL