Learn More
Chlorure de nickel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de nickel (II), 98 %, Cl2Ni, numéro CAS-7718-54-9, 250 g, 97,5 % min. (Argentométrie), 100,0, CHEBI: 34887, Marron à orange, 231-743-, 129,6, Mot de signal GHS : danger
64.52€ - 227.13€
Identifiants chimiques
CAS | 7718-54-9 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00011142 |
Clé InChI | QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 24385 |
ChEBI | CHEBI:34887 |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10414905
|
Thermo Scientific Acros
387320500 |
50 g | Flacon en verre |
64.52€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10222463
|
Thermo Scientific Acros
387322500 |
250 g | Flacon en verre |
227.13€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nickel(II) chloride | |
7718-54-9 | |
97.5 | |
Poudre | |
Cl2Ni | |
MFCD00011142 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
Cl[Ni]Cl | |
129.6 | |
CHEBI:34887 | |
98% |
1001.0°C | |
Marron à orange | |
100.0 | |
97.5% min. (Argentometry) | |
NiCl2 | |
15, 6590 | |
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L | |
dichloronickel | |
24385 | |
129.6 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.<br
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INHALATION :En cas de difficulté à respirer, transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-
- Nickel(II) chloride
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.