Learn More
Bromure de nickel(II), anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478650
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Nickel(II) bromide is used as a source of the bromide ion. It is an important raw material and intermediate used in synthetic chemistry. Further, it is used as a catalyst in cross-coupling reactions.It is used in the preparation of paramagnetic trans-diaquabis(N,N-diethylethylenediamine) nickel(II) bromide and diamagnetic bis(N,N-diethylethylenediamine)nickel(II) bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13462-88-9
Formule moléculaire Br2Ni
Poids moléculaire (g/mol) 218.501
Numéro MDL MFCD00011141
Clé InChI IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
CID PubChem 278492
Nom IUPAC Dibromonickel
SMILES [Ni](Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel (II) bromide
Point de fusion 963°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Formule linéaire NiBr2
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,6502
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 218.53
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.098 g/mL at 27°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) bromide anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel bromide (NiBr2)