Learn More
Bromure de nickel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel(II) bromide |
Point de fusion | 963.0°C |
Couleur | Marron |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Forme physique | Poudre ou morceaux cristallins |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry) |
Formule linéaire | NiBr2 |
Fieser | 04,351 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identifiant produit
- Nickel(II) bromide
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.