Learn More
Acétate de nickel(II) tétrahydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10289690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10289690
Marque: Thermo Scientific Acros 415540050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6018-89-9, 373-02-4
Formule moléculaire C4H14NiO8
Poids moléculaire (g/mol) 248.84
Numéro MDL MFCD00066973
Clé InChI OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
CID PubChem 62601
Nom IUPAC nickel(2+);diacéate;térahydraté
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) acetate tetrahydrate
Note relative au nom Extra Pure
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 250.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CO2)2Ni·4H2O
Quantité 5 g
Fieser 14,288; 16,308
Merck Index 14, 6498
Informations sur la solubilité Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 248.86
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) acetate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.