Learn More
Acétate de nickel(II) hydraté, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Used in synthesis of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds that are ideal for the design of molecular magnets .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Nickel(II) acetate hydrate |
Point de fusion | (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol |
Poids de la formule | 176.79 (anhydrous) |
Odeur | Light |
Aspect | Green crystals |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur