Learn More
Gaze de nickel, maille tissée de 100, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359608
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Forme : Toile métallique ; zone ouverte : 36 % ; largeur d’ouverture : 0,006 po
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray guaze
Quantité 300 x 300 mm
Dimensions de la maille 100 Mesh
Odeur Odorless
Forme Gaze