Learn More
Feuille de nickel, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .11.1 g/50 x 50 mm
35.30€ - 297.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11420131
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044823.FI
50 x 50 mm
35.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11430131
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044823.GH
100 x 100 mm
87.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11440131
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044823.HP
100 x 500 mm
297.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Spécification
Nickel
7440-02-0
99.5% (Metals basis)
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
935
Odorless
Argent à gris
Silver gray foil
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante