Learn More
Nickel Electro™ Couvercle de creuset en nickel
Ajoutez à un creuset en nickel un couvercle plat présentant une dépression pour le centrage et une extension sur un côté qui sert de poignée. Le couvercle de creuset en nickel Nickel Electro™ est proposé dans diverses tailles pour s’adapter aux dimensions du creuset utilisé.
Marque: Nickel Electro™ 45
Includes: DiameterMetricOuter
Requires : Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs
Description
- Résistant à la corrosion
- Ne doit pas être utilisé avec de l’acide nitrique
- Empêche les risques de projections de matières chaudes hors du creuset ouvert
- Remplacement économique du platine
Couvercle de creuset, nickel, poignée
Spécification
Nickel | |
Autoclavables | |
Couvercle de creuset |
Each | |
25 mm |