Learn More
Nickel Electro™ Creuset en nickel
Code produit. p-8013888 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
15 mL
25 ml
30 mL
50 ml
70 mL
130 mL
Hauteur (métrique):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Épaisseur (métrique):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11489589
Marque: Nickel Electro™ 25
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le creuset en nickel Nickel Electro™ est sans fissure et convient aux températures allant jusqu’à 350°C.
  • Pureté du nickel de 99,6 %
  • Sans fissure
  • Conductivités thermique et électrique élevées
  • Faible teneur en gaz
  • Faible pression de vapeur
  • Remplacement économique du platine
Spécification
Matériau Nickel
Quantité 1 Pièce
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Capacité (métrique) 15 mL
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Hauteur (métrique) 30 mm
Product Type Creuset