Learn More
Fil de chrome nickel, 0,143 mm (0,0056 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381479
Click to view available options
Quantité:
100 m
2000 m
500 m
Matériau à haute résistivité pour l’industrie électronique
High resistivity material for electronics industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium wire
Note relative au nom 0.143mm (0.0056 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr; 80:20 wt%
Quantité 500 m
Nom IUPAC chromium nickel
Odeur Odorless
Poids ≈0.14g/m
Forme Câble