Learn More
Nickel-chrome, cible de pulvérisation, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace)
Code produit. 15404815
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium, sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 11106-97-1
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr; 80:20 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire CrNi
Numéro MDL MFCD00673110
Quantité 1 Ea.
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr].[Ni]
Nom IUPAC Chrome, nickel
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
CID PubChem 11320920
Pourcentage de pureté 99.95%