Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bécher en nickel avec bec verseur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15483695
Ajouter au panier
Thermo Scientific Chemicals Bécher en nickel avec bec verseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15483695
125 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
2 000 ml
Code produit. 15483695
Marque: Thermo Scientific Chemicals 039058.KT
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demander un format en vrac ou personnalisé
Disponibles en plusieurs capacités
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • La lèvre de Pourout facilite les versements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec bec verseur
Diamètre (métrique) externe Partie supérieure56 mm ; partie inférieure :48 mm
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Nickel
Hauteur (métrique) 67 mm
Type Bécher
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Bécher en nickel avec bec verseur, Thermo Scientific Chemicals >