Learn More
Nickel-aluminium, 99,0 % min (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338117
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Nickel aluminum is used in strengthening constituent in high-temperature nickel-base superalloys, coating blades in gas turbines and jet engines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12003-78-0
Formule moléculaire AlNi
Poids moléculaire (g/mol) 85.675
Numéro MDL MFCD00167392
Clé InChI NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
CID PubChem 6336846
Nom IUPAC Aluminium ; Nickel
SMILES [Al].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel aluminum
Couleur Gris
Aspect Gray powder, Intermetallic
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min. (metals basis)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Odeur Odorless
Forme Poudre intermétallique