Learn More
Microspec™ Anses en fil de nichrome
Utilisée pour les applications bactériologiques, microbiologiques et les tests à la flamme.
Marque: Microspec™ S3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisée pour les applications bactériologiques et microbiologiques et les tests à la flamme
- Bien enroulé
- Changement facile
- Anses en fil
- Fil en nichrome
Spécification
Non | |
0,163 in | |
3,54 à 3,94 pouces | |
Fil en nickel/chrome | |
Argent | |
25 anses de fil dans un flacon | |
Flacon en plastique |
4 μl | |
4,15 mm | |
de 90 à 100 mm | |
Non stérile | |
Produit d’inoculation | |
25 | |
Oui |