Learn More
Microspec™ Anses en fil de nichrome
Click to view available options
Volume:
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
10 μl
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Utilisée pour les applications bactériologiques et microbiologiques et les tests à la flamme
- Bien enroulé
- Changement facile
- Anses en fil
- Fil en nichrome
Spécification
Spécification
| Jetable | Non |
| Volume | 1 μl |
| Diameter (English) Inside | 0,06 in |
| Diameter (Metric) Inside | 1,52 mm |
| Longueur (impériale) | 3,54 à 3,94 pouces |
| Longueur (métrique) | de 90 à 100 mm |
| Matériau | Fil en nickel/chrome |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Argent |
| Type de produit | Anses en fil de nichrome |
| Afficher plus |