Learn More
Ngamma-trityl-L-asparagine hydratée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15419908
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15419908
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63285.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 132388-58-0 | C23H22N2O3 | 374.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132388-58-0
Formule moléculaire C23H22N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 374.44
Numéro MDL MFCD00153422
Clé InChI BRRPJQYCERAMFI-GNLPSFAGNA-N
Synonyme h-asn trt-oh, n'-trityl-l-asparagine, n-beta-trityl-l-asparagine, n-triphenylmethyl-l-asparagine, 2s-2-amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl carbamoyl propanoic acid, h-asn trt-2-chlorotrityl resin, asparagine trt, h-asn trt oh
CID PubChem 7408309
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-oxo-4-(tritylamino)butanoïque
SMILES N[C@@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ngamma-Trityl-L-asparagine hydrate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 392.45 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre