Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monoacétate de NG-monométhyl-L-arginine, 99 %
Code produit. 10371484
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53308-83-1
Formule moléculaire C9H20N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 248.283
Numéro MDL MFCD00069311
Clé InChI IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Synonyme tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
CID PubChem 135242
Nom IUPAC acide acétique ; (2S)-2-amino-5-[(N’-méthylcarbamimidoyl)amino]pentanoïque
SMILES CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate
Point de fusion 180°C to 190°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Merck Index 15, 6096
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique +9° to +13° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Poids de la formule 248.3
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Conditions de rotation spécifiques + 10.50 (20.00°C c=4,water)
Quantité 100 mg
Forme physique Poudre