Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monoacétate de NG-monométhyl-L-arginine, 99 %
44.50€ - 398.00€
Identifiants chimiques
CAS | 53308-83-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H20N4O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.283 |
Numéro MDL | MFCD00069311 |
Clé InChI | IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N |
Synonyme | tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas |
CID PubChem | 135242 |
Nom IUPAC | acide acétique ; (2S)-2-amino-5-[(N’-méthylcarbamimidoyl)amino]pentanoïque |
SMILES | CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10173101
|
Thermo Scientific Chemicals
328720050 |
5 mg | Flacon en verre |
44.50€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10016213
|
Thermo Scientific Chemicals
328720250 |
25 mg | Flacon en verre |
148.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10371484
|
Thermo Scientific Chemicals
328721000 |
100 mg | Flacon en verre |
398.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
53308-83-1 | |
248.283 | |
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N | |
135242 | |
CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N |
C9H20N4O4 | |
MFCD00069311 | |
tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas | |
acide acétique ; (2S)-2-amino-5-[(N’-méthylcarbamimidoyl)amino]pentanoïque |
Spécification
N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate | |
53308-83-1 | |
100.0 | |
99% | |
Authentique | |
15, 6096 | |
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N | |
acide acétique ; (2S)-2-amino-5-[(N’-méthylcarbamimidoyl)amino]pentanoïque | |
248.283 | |
248.3 | |
+ 10.50 (20.00°C c=4,water) |
180°C to 190°C | |
98.5 | |
Blanc | |
C9H20N4O4 | |
MFCD00069311 | |
tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas | |
CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N | |
+9° to +13° (20°C, 589nm) (c=4, water) | |
135242 | |
≥98.5% | |
Poudre |
RUO – Research Use Only