Learn More
LNI Swissgas NG CASTORE BASIC 45.40
Nitrogen generator with air outlet and no dryer.
Marque:  LNI Swissgas 6920.52.046
Code produit. 17822029
  • 8525.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Needs source of dry and oil free air.
Spécification
Spécification
100/115/220/230 V
Générateur de gaz d’azote
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
LNI Swissgas NG CASTORE BASIC 45.40 > LNI Swissgas Nitrogen Generator