Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de veau nouveau-né
Code produit. 11405025 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11405025
Marque: MP Biomedicals™ 092912154
Utilisé dans la culture cellulaire pour soutenir la maturation des ovocytes, pour étudier la fonction des cellules épithéliales tubulaires et pour développer des cultures primaires de cellules telles que les adipocytes viscéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Brun doré
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Sérum bovin de veau nouveau-né
Quantité 500 mL
Sterilization Method Filtration à 0,2 μm
Source Bovin néonatal
Concentration en endotoxines 30 UE/ml
À utiliser avec (application) Applications : culture cellulaire et préservation des organes
Concentration d’hémoglobine ≤ 27 mg/dl
Lyophilisé Non
Mycoplasme détecté Non
Osmolalité De 265 à 323 mOsm/kg
pH 7,1 à 8,2
Teneur en protéines 4,4 à 7%