Learn More
New Pig Boudins, rouleaux, coussins et tapis absorbants pour matières dangereuses
Stop the spread of acids and bases.
Marque:  New Pig MAT301
Encompass_Preferred
Code produit. 12973575
  • 179.99€ / 100 pièces
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Spécification
Spécification
Rose
0.83 L
Tampon absorbant de matières dangereuses
20 L x 15 in. W (50.8 x 38 cm)
50.8 x 38 cm (20 x 15 in)
50.8 cm
38 cm
7.7 kg
28.16 oz.
Polypropylène
Pour un endiguement et un arrêt rapides de la progression de déversements chimiques, absorbe les acides, les bases, les matières corrosives
Lourd
20 in.
15 in.
17 lb.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.