Learn More
New Pig Tapis absorbants universels, gris
Code produit. p-3801685
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (impériale):
14.08 oz
7.8 gal
Dimensions (L x l):
18 m x 38 cm (60 ft x 15 in)
50.8 x 38 cm (20 x 15 in)
Type:
Tampon absorbant universel
Tapis absorbant universel
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
Code produit. 12933605
Marque: New Pig MAT204
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tough mat lasts longer and requires less changeouts
  • Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout mat for faster, easier cleanup
  • Highly absorbent, fine-fiber construction won't leave liquids or fiber residue behind
  • Absorbed leaks and drips blend right in; dark gray color hides grime so mat stays on the job longer
  • Flame-resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job
  • Can be wrung out and incinerated after use to reduce waste or for fuels blending
  • Dimensions: 15 x 20 in. (38.1cm x 50.8cm)
Spécification
Certifications/Conformité 29 CFR 1910.22(a)(2)
Couleur Gris
Capacité (impériale) 14.08 oz
Capacité (métrique) 0.41 L
Matériau Polypropylène
Type Tampon absorbant universel
À utiliser avec (application) Absorbe les huiles, les réfrigérants, les solvants et l’eau
Capacité de poids Clair
Dimensions (L x l) 50.8 x 38 cm (20 x 15 in)
Longueur (impériale) 20 in.
Longueur (métrique) 50.8 cm
Largeur (impériale) 15 in.
Largeur (métrique) 38 cm
Poids (impériale) 17 lb.
Poids (métrique) 7.7 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.