Learn More
Eppendorf™ Plateformes pour tubes à essai pour agitateur Scientific
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™
Marque: Eppendorf™ M1289-0300
352.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21970" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À monter sur des plateformes universelles
Les capacités indiquées concernent la plupart des récipients de chaque taille qui s’adaptent de façon équilibrée.
Spécification
15 à 18 mm | |
Acier inoxydable | |
42 |
Rack pour tubes à essai | |
Innova 2100, 2150, 2300, 2350 ; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R ; Toutes les séries I | |
L |