Learn More
Invitrogen™ Protéine NeutrAvidin, DyLight™ 650
Protéine
Marque:  Invitrogen™ 84607
Code produit. 11884564
  • 307.00€ / 1mL
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Protéine NeutrAvidin, conjugué DyLight 650, 84607, Invitrogen, 84607, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : Immunofluorescence.
L’avidine est une glycoprotéine trouvée dans le blanc d’œuf et des tissus d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. La protéine de liaison à la biotine contient quatre sous-unités identiques ayant une masse combinée de 67 000 à 68 000 daltons. L’extraction de la glycosylation de l’avidine produit une protéine NeutrAvidin ayant une masse de 60 000 daltons. La liaison à la lectine basée sur les glucides est réduite à des niveaux indécelables ; toutefois l’affinité de liaison à la biotine est conservée. La protéine NeutrAvidin offre les avantages d’un pH neutre pour minimiser l’adsorption non spécifique, ainsi que de résidus de lysine qui restent disponibles pour une dérivatisation ou une autre conjugaison personnalisée. La protéine NeutrAvidin offre la liaison non spécifique la plus faible de toutes les protéines de liaison à la biotine connue. L’activité spécifique pour la liaison à la biotine est d’environ 14 ug/mg de protéine, ce qui est proche de l’activité maximale théorique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 mg/ml
Étiquette
1 ml
4°C
Immunofluorescence
S/O
DyLight 650
Solution saline tamponnée avec 1 % de BSA et sans conservateur
RUO
Liquide
purifié
NeutrAvidin