Learn More
Invitrogen™ Protéine NeutrAvidin, DyLight™ 594
Protéine
Marque: Invitrogen™ 22842
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
Protéine NeutrAvidin, conjugué DyLight 594, 22842, Invitrogen, 22842, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western.
L’avidine est une glycoprotéine trouvée dans le blanc d’œuf et des tissus d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. La protéine de liaison à la biotine contient quatre sous-unités identiques ayant une masse combinée de 67 000 à 68 000 daltons. L’extraction de la glycosylation de l’avidine produit une protéine NeutrAvidin ayant une masse de 60 000 daltons. La liaison à la lectine basée sur les glucides est réduite à des niveaux indécelables ; toutefois l’affinité de liaison à la biotine est conservée. La protéine NeutrAvidin offre les avantages d’un pH neutre pour minimiser l’adsorption non spécifique, ainsi que de résidus de lysine qui restent disponibles pour une dérivatisation ou une autre conjugaison personnalisée. La protéine NeutrAvidin offre la liaison non spécifique la plus faible de toutes les protéines de liaison à la biotine connue. L’activité spécifique pour la liaison à la biotine est d’environ 14 ug/mg de protéine, ce qui est proche de l’activité maximale théorique. 22842 contient 1 ml de protéine dans un liquide de couleur magenta à une concentration de 1 mg/ml.Spécification
1 mg/ml | |
Étiquette | |
7,2 | |
RUO | |
Liquide | |
purifié | |
NeutrAvidin |
DyLight 594 | |
PBS avec 1 % de BSA et 0,02 % d’azoture de sodium ; pH 7,2 | |
1 ml | |
4°C | |
ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western | |
S/O |