Learn More
Smeg™ Neutralisants de l’acide liquide
Code produit. p-8000887
Click to view available options
Type de produit:
Acidglass C2
Acidglass P2
Conditionnement:
5L
Code produit. 11995634
Marque: Smeg™ ACIDGLC2
Edge
Obtenez d’excellents résultats de lavage et optimisez la désinfection thermique des instruments de laboratoire grâce à ces détergents. Les neutralisants de l’acide liquide Smeg™ sont spécialement conçus pour garantir un nettoyage efficace et optimiser l’efficacité de la phase finale de désinfection thermique.
  • Agent neutralisant de l’acide liquide
  • Pour la verrerie de laboratoire
  • Bidon de 5 litres
ACIDGLASS P2 : neutralisant de l’acide phosphorique organique
  • pH 2,5
  • Domaine d’application : chimie générale, chimie inorganique et chimie de l’essence
  • Récipient de 1,1 gallon / 5 litres, 4,4 x 10-3-6,6 x 10-3 gallons / 2-3 ml / litre
ACIDGLASS C2 : neutralisant de l’acide organique faible
  • pH 2,4
  • Champ d’application : universel, analyse environnementale
  • Récipient de 1,1 gallon / 5 litres, 2,2 x 10-3,4,4 x 10-3 gallons / 1-2 ml/ litre
Spécification
Type de produit Acidglass C2
Type de conteneur Canister
Description Neutralisant acide organique faible
À utiliser avec (application) Analyse environnementale universelle
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • ACIDGLASS C2
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.