Learn More
Contec™ Détergent NeutraKlean™ avec eau purifiée, non stérile
Tous les produits Contec Produits
Description
Avec un pH compris entre 6,5 et 8,0, Contec NeutraKlean est idéal pour effectuer le nettoyage de bas niveau nécessaire après l’entretien et pour éliminer les résidus de désinfectant et les salissures générales. L’utilisation d’un surfactant/détergent permet de rompre la liaison des particules et de la saleté à une surface et de les éliminer plus facilement.
Le produit est filtré par un filtre de 0,2 μm, rempli sous un débit d’air de grade A et conditionné dans une salle blanche de grade C. Prêt à l’emploi, le produit est disponible sous forme de pulvérisateur à gâchette de 1 L ou de flacon à bouchon et de récipient à bouchon de 5 L pour de plus grandes zones. Le pulvérisateur à gâchette de 1 L est équipé d’un système de protection “bag in bottle” qui empêche la contamination du contenu du flacon pendant l’utilisation.
Le produit filtré est fourni avec double sachet pour faciliter le transfert du produit dans une salle blanche pharmaceutique. Les sacs à déchirement linéaire sont faciles à ouvrir même lorsque vous portez des gants.
Caractéristiques et avantages
- Le pH neutre le rend adapté à une utilisation dans toutes les zones de la salle blanche et doux sur les surfaces
- Filtré à 0,2 micron sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade C garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
- L’action détergente faiblement moussante est idéale pour une utilisation sur les sols, les murs et les paillasses.
- Un faible taux de surfactant produit de faibles résidus qui peuvent être facilement éliminés.
- Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation, et offre un bon recouvrement des surfaces.
- Le pulvérisateur à gâchette et le système de protection “bag in bottle” empêchent la contamination du contenu du flacon en cours d’utilisation
- Les flacons peuvent être complètement vidés afin d’éviter le gaspillage. Il est donc inutile de jeter le produit inutilisé pendant sa durée de conservation.
- Double sachet dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
- Le récipient à bouchon est idéal pour les zones plus grandes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Détergent neutre à l’eau purifiée |
| Forme | Liquide |
| pH | 6 à 8 |
| Scent | Non parfumé |
| Stérilité | Non stériles |
| Aspect | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Composition | Liquides |
| Type de conteneur | Flacon à bouchon |
| Jetable | Usage limité |
| Afficher plus |