Learn More
Contec™ Détergent NeutraKlean™ à l’eau purifiée
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Quantité:
2 Paquets
6 x 1 L
6/Carton
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
6 pièces
Description
Conçu pour le nettoyage des salles blanches utilisées dans le cadre des sciences de la vie.
- Détergent doux non moussant
- Peut être appliqué directement sur la surface pour un traitement uniforme
- Filtré à 0,22 micron sous un débit d’air de grade A
- Élimine physiquement les contaminants
- Activité sporicide suffisante pour les zones de grade A / B
- Faible quantité de résidus ; met fin à la phase d’élimination des résidus à l’alcool ou à l’eau
- Irradiation aux rayons gamma
- Grande taille de gouttelettes
- Facilite la désinfection des transferts dans les isolateurs et les RABS
- Même qualité que celle obtenue lors de l’utilisation de peroxyde d’hydrogène vaporisé
- Fourni en sachets triples / doubles dans un emballage à déchirement linéaire
- Non corrosif
Applications :
- Efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores
Spécification
Spécification
| Type de produit | Détergent à l’eau purifiée |
| Forme | Liquide |
| pH | 6 à 8 |
| Stérilité | Stérile |
| Aspect | Incolore |
| Couleur | Clair |
| Composition | Peroxyde d’hydrogène et eau purifiée |
| Concentration | 0,3 % d’oxyde d’amine dans de l’eau purifiée (PE) |
| Type de conteneur | Flacon à bouchon |
| Jetable | Usage limité |
| Afficher plus |