Learn More
Contec™ NeutraKlean, 1 L
Contec™ NeutraKlean est un détergent doux peu moussant conçu pour le nettoyage des salles blanches utilisées dans le cadre des sciences de la vie.
Marque: Contec™ FBT103NK
80.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : CAS : 2605-79-0 Poids : 6.00000kg
Description
- Le pH neutre le rend adapté à une utilisation dans toutes les zones de la salle blanche aussi douce que sur les surfaces de travail.
- Filtré à 0,2 µm sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade C garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
- L’action détergente faiblement moussante est idéale pour une utilisation sur les sols, les murs et les paillasses.
- Un faible taux de surfactant produit de faibles résidus qui peuvent être facilement éliminés.
- Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation, et offre un bon recouvrement des surfaces.
- Le pulvérisateur et le système de protection “bag in bottle” empêchent la contamination du contenu du flacon en cours d’utilisation.
- Les flacons peuvent être complètement vidés afin d’éviter le gaspillage. Il est donc inutile de jeter le produit inutilisé pendant sa durée de conservation.
Spécification
Non stériles | |
Non | |
6/Carton | |
1 L |