Learn More
Decon™ Neutracon
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1L
Description
Decon Neutracon, quantité :5 000 ml, ambré, format :Liquide, plage de pH :7,5, viscosité :55,0 cps à 23°C
Biodégradable, sans phosphate, enzyme et agent de blanchiment au chlore, agent actif de surface liquide presque neutre. Complètement soluble dans l’eau et ne dépose pas de calcium et de magnésium et ne précipite pas le fer. Les solutions sont complètement stables dans l’air et n’absorbent pas le CO2. Peut être utilisé en association avec des solvants hydrosolubles. Une solution à 13 % suffit pour la majorité des applications de nettoyage. Le chauffage de la solution ou l’utilisation dans un bain de nettoyage à ultrasons réduit considérablement le temps de nettoyage. Formulé spécifiquement pour le nettoyage / la décontamination des métaux non ferreux, du verre de silice “souple”, des surfaces en polymère et d’autres matériaux qui peuvent être corrodés, gravés, dégradés, décolorés ou affaiblis par des agents de nettoyage acides ou alcalins.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 7,5 |
| Aspect | Ambré |
| Viscosité | 55,0 cps à 23°C |
| Volume (métrique) | 1000 ml |