Learn More
Neurofibromin 1 Antibody (McNFn27a) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Bio-Techne NBP2-80870
369.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18213556
  • 462.00€ / 0.20mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Neurofibromin 1 Monoclonal specifically detects Neurofibromin 1 in Human, Mouse, Rat, Guinea Pig samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Neurofibromin 1 Antibody (McNFn27a) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.2 mL; Unconjugated