Learn More
KNF™ Pompe à vide à membrane Neuberger N 920 G avec prise EU
Pompe à membrane résistante aux produits chimiques et exempte d’huile avec régulation intégrée de la vitesse pour ajuster la vitesse de la pompe à vos besoins spécifiques. Elle comprend un ballast à gaz, des têtes PPS, des membranes revêtues de PTFE et des vannes FFPM.
Marque: KNF™ 302473/057335
2388.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vide ultime (max.) : 2 mbar (abs.)
- Contrôle réglable de la vitesse
- Vitesse d’aspiration élevée, en particulier dans la plage de vide basse
- Idéale pour les gaz et vapeurs extrêmement agressifs/corrosifs
- Nettoyage, fonctionnement 100 % sans huile
Spécification
2 mbar abs. | |
324 x 158 x 226 mm | |
Diaphragme: Revêtement en PTFE ; tête de pompe : PPS, vannes : FFPM | |
UE | |
9,5 kg | |
50/60 Hz | |
324 mm | |
Système de vide | |
3 têtes | |
Évaporation rotative, distillation, concentration centrifuge, dégazage, dessiccation, séchage de gel | |
0,5 bar G | |
1 |
Moteur CA | |
Pompe à vide du diaphragme | |
Pompe à vide à membrane N 920 G | |
135 W | |
21 l/min | |
226 mm | |
158 mm | |
IP20 | |
Sans huile | |
2 étapes | |
100/240 V |