Learn More
BRAND™ Chambres de numération améliorée Blaubrand™ Neubauer
Subdivisées en 9 carrés de 1 mm2 chacun. Les chambres de comptage Neubauer BRAND™ possèdent des angles marqués ‘L’ pour le comptage des leucocytes et 5 carrés de groupe dans le grand carré central pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes (lignes de bordure triples de chaque côté). Double quadrillage. Disponibles avec ou sans pinces à ressort. Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
60.50€ - 85.50€
Spécification
Type de produit Dispositif de comptage
Quantité 1Each
Profondeur (métrique) 0,1mm
À utiliser avec (application) Numération des leucocytes, thrombocytes et érythrocytes
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
10195580
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
717820
Avec pinces à ressort
85.50€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10490171
Afficher les documents
BRAND™
717805
Sans pinces à ressort
60.50€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • 9 grands carrés de 1 mm2 chacun.
  • Les quatre grands carrés d’angle marqués ‘L’ pour le comptage des leucocytes sont subdivisés en 16 carrés avec des côtés de 0,25 mm.
  • Le grand carré central est subdivisé en 16 carrés avec des côtés de 0,25 mm.
  • Le grand carré central est subdivisé en 25 carrés de groupe avec des côtés de 0,2 mm.
  • Chaque carré de groupe se compose de 16 mini carrés avec des côtés de 0,05 mm, chacun ayant une surface de 0,0025 mm2.
  • Les 5 carrés de groupe dans le grand carré central sont utilisés pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes.
  • Tous les carrés de groupe ont des lignes de bordure triples de chaque côté.
  • La délimitation centrale détermine si les cellules de la zone marginale doivent être incluses ou non dans le comptage.
  • Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Spécification
Spécification
Dispositif de comptage
1Each
0,1mm
Numération des leucocytes, thrombocytes et érythrocytes