Learn More
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12435680
|
Cytiva
28-9663-81 |
Pour colonnes HiScale de 50 mm dia.int. |
99.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11663224
|
Cytiva
28-9663-80 |
Pour colonnes HiScale de 26 mm dia.int. |
81.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Anneau de réseau | |
5/boîte |