Learn More
Lovibond Tintometer™ Comparateur Nessleriser
Click to view available options
Description:
Kit de mise à niveau Nessleriser 2250
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Comprend:
Paire de tubes Nessler, 250 mm avec pistons
Support
Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 113 mm avec pistons
Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 250 mm avec pistons
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le comparateur Nessleriser Tintometer™ de Lovibond est conçu pour la correspondance des couleurs d’échantillons de couleur pâle où une longueur de trajet optique longue est souhaitable pour obtenir des résultats précis.
- Comparateur de couleurs/colorimètre
- Utilise les normes pour les disques de comparaison
- Détermine les concentrations chimiques dans les solutions
- Options disponibles :
- Longueur du tube (250 mm/113 mm)
- Éclairage (unité d’éclairage ou lumière ambiante)
- Pistons anti-ménisque en verre DB 420
Spécification
Spécification
| Description | Nessleriser 2150 |
| Comprend | Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 113 mm avec pistons |
| Type | Comparator |