missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Neratinib

Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
Neratinib is a potent, irreversible inhibitor of HER-2/ErbB2 receptor tyrosine kinase and EGFR kinase (IC50 = 59 nM and 92 nM, respectively). Neratinib reduces receptor autophosphorylation and proliferation of EGFR-dependent cancer cells, blocks cell-cycle progression and inhibits HER-2 signaling pathways. Neratinib suppresses proliferation of gefitinib -resistant non-small cell lung cancer cells expressing mutant EGFR. Also inhibits MST1 (IC50 = 37.7 nM). Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2 E)-N-[4-[[3-Chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]amino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide |
| CAS | 698387-09-6 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | EGF Receptor Inhibitors |
| Formule moléculaire | C30H29ClN6O3 |
| Pureté | 0.98 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu