Learn More
Chlorhydrate d’ester de tert-butyle de lysine népsilon-Boc-L, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054625
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15498076
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62993.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 13288-57-8 | C15H31ClN2O4 | 338.87 g/mol
Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride is an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester tert-butylique de nepsilon-Boc-L-lysine est un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13288-57-8
Formule moléculaire C15H31ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 338.87
Numéro MDL MFCD00038899
Clé InChI TZBPQINFXPIRBX-VAMKTSTMNA-N
Synonyme h-lys boc-otbu.hcl, h-lys boc-otbu hcl, ne-boc-l-lysine tert-butyl ester hydrochloride, h-l-lys boc-otbu*hcl, c15h30n2o4.hcl, pubchem18975, lys boc-otbu hcl, h-lys boc-obut hcl, h-lys boc-otbu?hcl, h-lys boc-otbu hydrochloride
CID PubChem 13819885
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC tert-butyl 2-amino-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}chlorhydrate d’hexanoate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 338.87
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre