Learn More
Chlorhydrate d’ester de tert-butyle de lysine népsilon-Boc-L, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride is an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester tert-butylique de nepsilon-Boc-L-lysine est un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Le chlorhydrate d’ester tert-butylique de nepsilon-Boc-L-lysine est un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride |
Couleur | Blanc |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Nom IUPAC | tert-butyl 2-amino-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}chlorhydrate d’hexanoate |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 338.87 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Forme physique | Poudre |