Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène Neotop™ série 29-500
Idéal pour une utilisation dans des conditions de froid : le néoprène maintient sa superbe élasticité même à basse température. Les gants immergeables en néoprène Ansell Edmont™ Neotop™ série 29-500 protègent contre une large gamme d’acides, de caustiques, d’alcools et de nombreux solvants.
Marque:  Ansell™ 29500110
Code produit. 12475170
  • 67.25€ / 12 paires
Expédition estimée: 24-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Idéal pour une utilisation dans le froid : le néoprène garde son incroyable élasticité même à basse température.Les gants d’immersion en néoprène Ansell Edmont™ Neotop™ série 29-500 protègent contre une large gamme d’acides, de produits caustiques, d’alcools et de nombreux solvants.
  • Doux, confortable et absorbant
  • Offre une flexibilité supérieure
  • Contient du caoutchouc naturel
  • Fatigue moins les mains que les autres gants lourds
  • Doublure en coton pur
  • Les applications comprennent l’agriculture, les industries chimiques, le raffinage du pétrole et de l’essence, le nettoyage et l’entretien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Latex de caoutchouc
Oui
11
0,75 mm
Structuré
12 paires
29-500
Néoprène
Gants pour immersion
29 / 500
Noir
Floc de coton
Acides, caustiques, alcools et nombreux solvants