Learn More
Euro Protection™ Gants résistants aux produits chimiques, en néoprène
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 11
L, 9
M, 8
S, 7
XL, 10
Description
- Noir
- Intérieur ouaté de coton
- Modèle d’adhérence
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Finition externe | Modèle d’adhérence |
Matériau | Polychloroprène, Caoutchouc |
Type de produit | Gants en néoprène |
Dimensions | M, 8 |
Épaisseur (métrique) | 0,7 mm |
Doublure | Intérieur ouaté de coton |
Quantité | 10Pack |
Longueur (métrique) | 310 mm |