Learn More
SHOWA™ Neoprene-Coated Heat Resistant Gloves - 14 in.
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Gants résistants à la chaleur conçus pour supporter des températures allant jusqu’à 500°F (260°C)
- Le revêtement de surface en néoprène texturé améliore la sensibilité tactile
- Les gants imperméables protègent les mains dans les environnements humides ou gras
- Enfilage et retrait faciles en cas d’urgence
- Lavable à la machine
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420 : 2003 + A1 2009 |
Structure | Coupés et cousus |
Coating Material | Néoprène |
Couleur | Noir |
Finition externe | Entièrement texturés |
Dimensions | XL |
Température (impériale) max. | 500°F |
Temperature (Metric) Max | 260°C |
À utiliser avec (application) | Entretien automobile, boulangerie, coulage, ingénierie, mécanique et emboutissage de métaux |