Learn More
Bromure de néopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
65.83€ - 180.90€
Identifiants chimiques
CAS | 630-17-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.05 |
Numéro MDL | MFCD00000209 |
Clé InChI | CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g |
CID PubChem | 12415 |
Nom IUPAC | 1-bromo-2,2-dimethylpropane |
SMILES | CC(C)(C)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03579.06 |
5 g |
65.83€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03579.14 |
25 g |
180.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neopentyl bromide is used in synthesis of S-alkylated cysteine derivatives with branched alkyl chains. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de néopentyle est utilisé dans la synthèse de dérivés de cystéine S-alkylés à chaînes alkyles ramifiées. Il peut être utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, l’acétone et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
Identifiants chimiques
630-17-1 | |
151.05 | |
CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N | |
12415 | |
CC(C)(C)CBr |
C5H11Br | |
MFCD00000209 | |
neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g | |
1-bromo-2,2-dimethylpropane |
Spécification
Neopentyl bromide | |
1.195 | |
6°C (42°F) | |
1.436 | |
UN1993 | |
neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g | |
CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2,2-dimethylpropane | |
12415 | |
98% |
630-17-1 | |
104°C to 106°C | |
C5H11Br | |
MFCD00000209 | |
1730989 | |
Soluble in ethanol,ether,aetone and benzene. Insoluble in water. | |
CC(C)(C)CBr | |
151.05 | |
151.05 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-132-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante