Learn More
Bromure de néopentyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10058581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 10058581
Marque: Thermo Scientific Acros 128250100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-84-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-84-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004682
Clé InChI KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
CID PubChem 6404
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Neopentyl alcohol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 53°C
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 113°C to 114°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2OH
Quantité 10 g
Beilstein 01, 406
Merck Index 15, 6542
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.5% (25 c)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Waxy Crystalline Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neopentyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.